Läs mer
Fisherbrand™ 0,5 ml PCR-rör med platt lock
Produktkod. 12144082 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12144082 Gult Paket med 1000
12124152 Klart Paket med 1000
12114152 Blått Paket med 1000
12194142 Naturlig Paket med 1000
12104152 Rött Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12144082
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Med integrerad snäpplås
  • Lämplig för 0,5 ml termocyklerblock
  • 0,6 ml maximal volym när den är stängd
  • Tunnvägg design
  • Renrum producerat
  • Virgin polypropen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, Dnas och mänskligt DNA-fritt
Färg Gult
Volym (metrisk) 0.5 mL
Kvantitet 1000 fall
För användning med (utrustning) 0,5 ml termiska cyklerblock och kan användas i PCR- och provlagringsapplikationer
Material Polypropen
Förslutningstyp Platt mössa
Formatera Provrör
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör