Läs mer
Thermo Scientific™ Bärnstensfärgade mikrorör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10104062 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bottenform:
Icke kjol
Kantad
Konisk
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Ingår ej
Skruvlock med O-ring (medföljer)
Skruvlock med O-ring (omonterad)
Förpackning:
50 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/kartong; 500 kapsyler/påse/enhet
50 tuber och bifogade lock/påse
500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bottenform Förslutningstyp Förpackning unitSize
10104062 0,5 ml Konisk Skruvlock med O-ring (medföljer) 50 tuber och bifogade lock/påse Paket med 5000
16245530 0,5 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16265610 0,5 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16245550 0,5 ml Kantad Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16255530 0,5 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16265540 0,5 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16225540 0,5 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16205540 0,5 ml Icke kjol Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16275540 0,5 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16235530 0,5 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
10061982 0,5 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
10193672 0,5 ml Kantad Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16265530 0,5 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16275550 1,5 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16225550 1,5 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16245540 1,5 ml Icke kjol Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16285550 1,5 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16285610 1,5 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
10501473 1,5 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
10778754 1,5 ml Kantad Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16295610 1,5 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16265550 1,5 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
10463372 1,5 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
10463182 1,5 ml Icke kjol Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16295550 1,5 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16245620 2 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16215620 2 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16265560 2 ml Kantad Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16255620 2 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16295560 2 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16245560 2 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16205550 2 ml Icke kjol Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16205570 2 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16235620 2 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
10246122 2 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
11868342 2 ml Kantad Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 500
16265620 2 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16285560 2 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
10473372 2 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
10245742 2 ml Icke kjol Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16215570 2 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
10032232 0,5 ml Konisk Skruvlock med O-ring (omonterad) 50 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/kartong; 500 kapsyler/påse/enhet Paket med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10104062 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3431A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Rent skydd: Förbered, överför och förvara prover säkert med Thermo Scientific mikrorör med skruvlock. Finns i flera volymer, förpackningsalternativ och renhetskrav.
Thermo Scientific™ mikrorör med skruvlocks robusta design och materialval gör dem väl lämpade för arbete med biologiska läkemedel och erbjuder många funktioner, inklusive ultratydliga utvändigt gängade rör och UV-skyddande bärnstensfärgade rör. Tillval finns tillgängliga med eller utan fristående kantad botten, icke-räfflade och räfflade rör för enhandsmanövrering, i storlekarna 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml, och möjlighet till flerfärgade lock, med eller utan förankrade remmar. Screw Cap Micro Tube Caps erbjuder en hållbar design med en O-ring som hjälper till att förhindra läckor under krävande förhållanden.
Screw Cap Microcentrifuge Tube Design
  • Rören är utformade med konisk botten som möjliggör mer komplett provtagning
  • Skruvlock med O-ringar skyddar mot läckage genom att bilda en positiv tätning mot rörets kant
  • Förankrade skruvlock förblir fästa på provröret men kan rotera helt för bekvämlighets skull – det förankrade skruvlocket är lösningen när det är viktigt att behålla samma lock med samma rör
  • Rör finns i bärnsten för att skydda dina värdefulla ljuskänsliga prover; bärnstensrör säljs med ett matchande bärnstensfärgat skruvlock
  • Graderingsmärken på mikrocentrifugröret möjliggör effektiv provreferens
  • Externa ribbor på de fristående mikrocentrifugrören möjliggör enhandsöppning och -stängning när de placeras i ställ med tandade hål
  • Mikrocentrifugrör med skruvlock fungerar med många automatiserade system
  • O-ringen är tillverkad av hållbar etylen-polypropen-dimonomerförening
Högsta kvalitet
  • Dessa mikrocentrifugrör är tillverkade av ny polypropen och säkerställer provets integritet och säkerhet under kokning, frysning och centrifugering
  • Icke-steril produkt är certifierat fri från RNas, DNas, DNA, endotoxin, pyrogen och PCR-hämmare
Färg-/förpackningsalternativ
  • En mängd olika förpackningsalternativ finns tillgängliga för att hjälpa till med kontamineringskontroll i labbet; icke-steril förpackad i individuellt förseglade påsar med 50 rör för att skydda rören mot korskontaminering
  • Steril produkt förpackas med locken påskruvade på rören
  • Icke-sterila rör är förpackade i individuellt förseglade påsar med 50 st för att skydda mot korskontaminering
  • Standardfärgalternativ för skruvlock är: Blå, grön, orange, röd, gul och blandad för att underlätta visuell identifiering av prover; naturligt förankrat skruvlock med O-ring kan köpas separat
Rekommenderas för:
Daglig laboratorieanvändning inklusive centrifugering och kortvarig provlagring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Färg Bärnsten
Material Polypropen
Förpackning 50 tuber och bifogade lock/påse
Volym (metrisk) 0.5mL
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock med O-ring (medföljer)
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Bottenform Konisk
Max. RCF 25,000 x g
Produkttyp Skruvlock Microtube
Vis mere Vis mindre
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.
Produkttitel
Vælg et problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.