Läs mer
Thermo Scientific™ Bärnstensfärgade mikrorör med skruvlock
Produktkod. 10245742 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bottenform:
Icke kjol
Kantad
Konisk
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Ingår ej
Skruvlock med O-ring (medföljer)
Skruvlock med O-ring (omonterad)
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bottenform Förslutningstyp Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
10245742 2 ml Icke kjol Fäst mössa Steril& PCR-klar Paket med 5000
16245530 0,5 ml Kantad Ingår ej PCR-klar -
16265610 0,5 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
16245550 0,5 ml Kantad Fäst mössa Steril& PCR-klar -
16255530 0,5 ml Kantad Ingår ej Steril& PCR-klar Paket med 5000
16265540 0,5 ml Icke kjol Ingår ej PCR-klar -
16225540 0,5 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
16205540 0,5 ml Icke kjol Fäst mössa Steril& PCR-klar Paket med 5000
16275540 0,5 ml Icke kjol Ingår ej Steril& PCR-klar -
16235530 0,5 ml Kantad Ingår ej PCR-klar -
10061982 0,5 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
10193672 0,5 ml Kantad Fäst mössa Steril& PCR-klar Paket med 5000
16265530 0,5 ml Kantad Ingår ej Steril& PCR-klar -
16275550 1,5 ml Icke kjol Ingår ej PCR-klar -
16225550 1,5 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar -
16245540 1,5 ml Icke kjol Fäst mössa Steril& PCR-klar -
16285550 1,5 ml Icke kjol Ingår ej Steril& PCR-klar -
16285610 1,5 ml Kantad Ingår ej PCR-klar -
10501473 1,5 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
10778754 1,5 ml Kantad Fäst mössa Steril& PCR-klar Paket med 5000
16295610 1,5 ml Kantad Ingår ej Steril& PCR-klar -
16265550 1,5 ml Icke kjol Ingår ej PCR-klar -
10463372 1,5 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
10463182 1,5 ml Icke kjol Fäst mössa Steril& PCR-klar Paket med 5000
16295550 1,5 ml Icke kjol Ingår ej Steril& PCR-klar -
16245620 2 ml Kantad Ingår ej PCR-klar -
16215620 2 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar -
16265560 2 ml Kantad Fäst mössa Steril& PCR-klar -
16255620 2 ml Kantad Ingår ej Steril& PCR-klar -
16295560 2 ml Icke kjol Ingår ej PCR-klar -
16245560 2 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar -
16205550 2 ml Icke kjol Fäst mössa Steril& PCR-klar -
16205570 2 ml Icke kjol Ingår ej Steril& PCR-klar Paket med 5000
16235620 2 ml Kantad Ingår ej PCR-klar -
10246122 2 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
11868342 2 ml Kantad Fäst mössa Steril& PCR-klar Paket med 500
16265620 2 ml Kantad Ingår ej Steril& PCR-klar -
16285560 2 ml Icke kjol Ingår ej PCR-klar Paket med 5000
10473372 2 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
16215570 2 ml Kantad Ingår ej Steril& PCR-klar Paket med 5000
10032232 0,5 ml Konisk Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
10104062 0,5 ml Konisk Skruvlock med O-ring (medföljer) Steril& PCR-klar Paket med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10245742 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3463A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14795.00 SEK
    12585.67 SEK / Paket med 5000
    Save 2209.33 SEK
    14% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
Beräknad leverans: 03-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rent skydd: Förbered, överför och förvara prover säkert med Thermo Scientific mikrorör med skruvlock. Finns i flera volymer, förpackningsalternativ och renhetskrav.
Thermo Scientific™ mikrorör med skruvlocks robusta design och materialval gör dem väl lämpade för arbete med biologiska läkemedel och erbjuder många funktioner, inklusive ultratydliga utvändigt gängade rör och UV-skyddande bärnstensfärgade rör. Tillval finns tillgängliga med eller utan fristående kantad botten, icke-räfflade och räfflade rör för enhandsmanövrering, i storlekarna 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml, och möjlighet till flerfärgade lock, med eller utan förankrade remmar. Screw Cap Micro Tube Caps erbjuder en hållbar design med en O-ring som hjälper till att förhindra läckor under krävande förhållanden.
Screw Cap Microcentrifuge Tube Design
  • Rören är utformade med konisk botten som möjliggör mer komplett provtagning
  • Skruvlock med O-ringar skyddar mot läckage genom att bilda en positiv tätning mot rörets kant
  • Förankrade skruvlock förblir fästa på provröret men kan rotera helt för bekvämlighets skull – det förankrade skruvlocket är lösningen när det är viktigt att behålla samma lock med samma rör
  • Rör finns i bärnsten för att skydda dina värdefulla ljuskänsliga prover; bärnstensrör säljs med ett matchande bärnstensfärgat skruvlock
  • Graderingsmärken på mikrocentrifugröret möjliggör effektiv provreferens
  • Externa ribbor på de fristående mikrocentrifugrören möjliggör enhandsöppning och -stängning när de placeras i ställ med tandade hål
  • Mikrocentrifugrör med skruvlock fungerar med många automatiserade system
  • O-ringen är tillverkad av hållbar etylen-polypropen-dimonomerförening
Högsta kvalitet
  • Dessa mikrocentrifugrör är tillverkade av ny polypropen och säkerställer provets integritet och säkerhet under kokning, frysning och centrifugering
  • Icke-steril produkt är certifierat fri från RNas, DNas, DNA, endotoxin, pyrogen och PCR-hämmare
Färg-/förpackningsalternativ
  • En mängd olika förpackningsalternativ finns tillgängliga för att hjälpa till med kontamineringskontroll i labbet; icke-steril förpackad i individuellt förseglade påsar med 50 rör för att skydda rören mot korskontaminering
  • Steril produkt förpackas med locken påskruvade på rören
  • Icke-sterila rör är förpackade i individuellt förseglade påsar med 50 st för att skydda mot korskontaminering
  • Standardfärgalternativ för skruvlock är: Blå, grön, orange, röd, gul och blandad för att underlätta visuell identifiering av prover; naturligt förankrat skruvlock med O-ring kan köpas separat
Rekommenderas för:
Daglig laboratorieanvändning inklusive centrifugering och kortvarig provlagring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Bärnsten
Material Polypropen (nytt)
Inkluderar Räffla
Förpackning 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Temperaturområde (metriskt) Kylförvaring: -80° till+ 95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas och snabbfrysning godtagbar, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring
Rena påståenden Steril elektronstråle, SAL 10 -6 Fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen, endotoxin, bioburden, ATP- & PCR-hämmare
UV-beständighet Skydd mot ultraviolett (UV) genomsnitt 1,22% transmittans mellan 220 och 500nm
Bindande egendom Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning
Max. Vridmoment Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Förslutningstyp Fäst mössa
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Bottenform Icke kjol
Max. RCF 20,000 x g
Produkttyp Skruvkorkas-mikrorör
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.