Läs mer
Thermo Scientific™ Bärnstensfärgade mikrorör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10463182 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
0.5 mL
1,5 ml
1.5 mL
2 ml
Bottenform:
Icke kjol
Kantad
Konisk
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Ingår ej
Screw Cap with O-ring (Attached)
Skruvlock med O-ring (omonterad)
Förpackning:
50 tubes and attached caps/bag
50 tubes/bag, 10 bags/unit, 10 units/case; 500 caps/bag/unit
500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
Produktkod. 10463182
Brand: Thermo Scientific™ 3461A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rent skydd: Förbered, överför och förvara prover säkert med Thermo Scientific mikrorör med skruvlock. Finns i flera volymer, förpackningsalternativ och renhetskrav.
Thermo Scientific™ mikrorör med skruvlocks robusta design och materialval gör dem väl lämpade för arbete med biologiska läkemedel och erbjuder många funktioner, inklusive ultratydliga utvändigt gängade rör och UV-skyddande bärnstensfärgade rör. Tillval finns tillgängliga med eller utan fristående kantad botten, icke-räfflade och räfflade rör för enhandsmanövrering, i storlekarna 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml, och möjlighet till flerfärgade lock, med eller utan förankrade remmar. Screw Cap Micro Tube Caps erbjuder en hållbar design med en O-ring som hjälper till att förhindra läckor under krävande förhållanden.
Screw Cap Microcentrifuge Tube Design
  • Rören är utformade med konisk botten som möjliggör mer komplett provtagning
  • Skruvlock med O-ringar skyddar mot läckage genom att bilda en positiv tätning mot rörets kant
  • Förankrade skruvlock förblir fästa på provröret men kan rotera helt för bekvämlighets skull – det förankrade skruvlocket är lösningen när det är viktigt att behålla samma lock med samma rör
  • Rör finns i bärnsten för att skydda dina värdefulla ljuskänsliga prover; bärnstensrör säljs med ett matchande bärnstensfärgat skruvlock
  • Graderingsmärken på mikrocentrifugröret möjliggör effektiv provreferens
  • Externa ribbor på de fristående mikrocentrifugrören möjliggör enhandsöppning och -stängning när de placeras i ställ med tandade hål
  • Mikrocentrifugrör med skruvlock fungerar med många automatiserade system
  • O-ringen är tillverkad av hållbar etylen-polypropen-dimonomerförening
Högsta kvalitet
  • Dessa mikrocentrifugrör är tillverkade av ny polypropen och säkerställer provets integritet och säkerhet under kokning, frysning och centrifugering
  • Icke-steril produkt är certifierat fri från RNas, DNas, DNA, endotoxin, pyrogen och PCR-hämmare
Färg-/förpackningsalternativ
  • En mängd olika förpackningsalternativ finns tillgängliga för att hjälpa till med kontamineringskontroll i labbet; icke-steril förpackad i individuellt förseglade påsar med 50 rör för att skydda rören mot korskontaminering
  • Steril produkt förpackas med locken påskruvade på rören
  • Icke-sterila rör är förpackade i individuellt förseglade påsar med 50 st för att skydda mot korskontaminering
  • Standardfärgalternativ för skruvlock är: Blå, grön, orange, röd, gul och blandad för att underlätta visuell identifiering av prover; naturligt förankrat skruvlock med O-ring kan köpas separat
Rekommenderas för:
Daglig laboratorieanvändning inklusive centrifugering och kortvarig provlagring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Bärnsten
Material Polypropen (nytt)
Inkluderar Räffla
Förpackning 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Temperaturområde (metriskt) Kylförvaring: -80° till+ 95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas och snabbfrysning godtagbar, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring
Rena påståenden Steril elektronstråle, SAL 10 -6 Fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen, endotoxin, bioburden, ATP- & PCR-hämmare
UV-beständighet Skydd mot ultraviolett (UV) genomsnitt 1,22% transmittans mellan 220 och 500nm
Bindande egendom Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning
Max. Vridmoment Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Förslutningstyp Fäst mössa
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Bottenform Icke kjol
Max. RCF 20,000 x g
Produkttyp Skruvlock Microtube
Visa mer Visa mindre
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.