Läs mer
Thermo Scientific™ Bärnstensfärgade mikrorör med skruvlock
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Description
Thermo Scientific™ mikrorör med skruvlocks robusta design och materialval gör dem väl lämpade för arbete med biologiska läkemedel och erbjuder många funktioner, inklusive ultratydliga utvändigt gängade rör och UV-skyddande bärnstensfärgade rör. Tillval finns tillgängliga med eller utan fristående kantad botten, icke-räfflade och räfflade rör för enhandsmanövrering, i storlekarna 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml, och möjlighet till flerfärgade lock, med eller utan förankrade remmar. Screw Cap Micro Tube Caps erbjuder en hållbar design med en O-ring som hjälper till att förhindra läckor under krävande förhållanden.
Screw Cap Microcentrifuge Tube Design
- Rören är utformade med konisk botten som möjliggör mer komplett provtagning
- Skruvlock med O-ringar skyddar mot läckage genom att bilda en positiv tätning mot rörets kant
- Förankrade skruvlock förblir fästa på provröret men kan rotera helt för bekvämlighets skull – det förankrade skruvlocket är lösningen när det är viktigt att behålla samma lock med samma rör
- Rör finns i bärnsten för att skydda dina värdefulla ljuskänsliga prover; bärnstensrör säljs med ett matchande bärnstensfärgat skruvlock
- Graderingsmärken på mikrocentrifugröret möjliggör effektiv provreferens
- Externa ribbor på de fristående mikrocentrifugrören möjliggör enhandsöppning och -stängning när de placeras i ställ med tandade hål
- Mikrocentrifugrör med skruvlock fungerar med många automatiserade system
- O-ringen är tillverkad av hållbar etylen-polypropen-dimonomerförening
Högsta kvalitet
- Dessa mikrocentrifugrör är tillverkade av ny polypropen och säkerställer provets integritet och säkerhet under kokning, frysning och centrifugering
- Icke-steril produkt är certifierat fri från RNas, DNas, DNA, endotoxin, pyrogen och PCR-hämmare
Färg-/förpackningsalternativ
- En mängd olika förpackningsalternativ finns tillgängliga för att hjälpa till med kontamineringskontroll i labbet; icke-steril förpackad i individuellt förseglade påsar med 50 rör för att skydda rören mot korskontaminering
- Steril produkt förpackas med locken påskruvade på rören
- Icke-sterila rör är förpackade i individuellt förseglade påsar med 50 st för att skydda mot korskontaminering
- Standardfärgalternativ för skruvlock är: Blå, grön, orange, röd, gul och blandad för att underlätta visuell identifiering av prover; naturligt förankrat skruvlock med O-ring kan köpas separat
Rekommenderas för:
Daglig laboratorieanvändning inklusive centrifugering och kortvarig provlagring.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Polypropen (nytt) |
| Inkluderar | Räffla |
| Förpackning | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse |
| Temperaturområde (metriskt) | Kylförvaring: -80° till+ 95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas och snabbfrysning godtagbar, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring |
| Rena påståenden | Icke-steril är fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen och endotoxin, ATP, PCR-hämmare |
| UV-beständighet | Skydd mot ultraviolett (UV) genomsnitt 1,22% transmittans mellan 220 och 500nm |
| Bindande egendom | Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning |
| Show More |
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.