Läs mer
Thermo Scientific™ Bärnstensfärgade mikrorör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16225550 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bottenform:
Icke kjol
Kantad
Konisk
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Ingår ej
Skruvlock med O-ring (medföljer)
Skruvlock med O-ring (omonterad)
Förpackning:
50 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/kartong; 500 kapsyler/påse/enhet
50 tuber och bifogade lock/påse
500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
Produktkod. 16225550
Brand: Thermo Scientific™ 3464ANK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rent skydd: Förbered, överför och förvara prover säkert med Thermo Scientific mikrorör med skruvlock. Finns i flera volymer, förpackningsalternativ och renhetskrav.
Thermo Scientific™ mikrorör med skruvlocks robusta design och materialval gör dem väl lämpade för arbete med biologiska läkemedel och erbjuder många funktioner, inklusive ultratydliga utvändigt gängade rör och UV-skyddande bärnstensfärgade rör. Tillval finns tillgängliga med eller utan fristående kantad botten, icke-räfflade och räfflade rör för enhandsmanövrering, i storlekarna 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml, och möjlighet till flerfärgade lock, med eller utan förankrade remmar. Screw Cap Micro Tube Caps erbjuder en hållbar design med en O-ring som hjälper till att förhindra läckor under krävande förhållanden.
  • Icke-steril är fri från RNAs/Dnas, DNA, Pyrogen& Endotoxin
  • Sterile E-Beam är fri från RNAs/Dnas, DNA, pyrogen, endotoxin, ATP, PCR-hämmare
  • Förpackningen är skräddarsydd för att uppfylla breda krav. Rören är förpackade med och utan lock, locken är fastsatta eller ej fastsatta, placerade i en enkel påse och dubbelpåsar för renrumsmiljöer är tillgängliga på begäran.
  • 100 % ny polypropen-harts speciellt utvalt för hög klarhet och biologiska tillämpningar
  • O-ring-design, tjocklek och materialval har optimerats för att ge skyddsegenskaper för maximal tätningsförmåga, biologisk interaktion och temperaturförmåga. Den svartfärgade O-ringen är gjord av EPDM
  • Kompatibel med automatiserat system. Oavsett om automaten används för fyllning, kapsling eller etikettering är produkten konstruerad för att klara höga vridmoment som är förknippade med automation. Produktdesign hjälper till att lösa vanliga automatiserade problem som: Fissursprickor, skålmatare fastnat, över-/underdragna lock och korsgängning
  • Volym-intervall på 0,5, 1,5 och 2,0 ml
  • Rörfärgalternativen är en naturlig färg med ultrahög klarhet eller alternativet bärnsten som ger skydd mot ultraviolett (UV) på 1,22 % transmittans mellan 220 och 500nm
  • Standard eller förankrat lock, allt finns i regnbågens alla färger. Besök lock-produktsidan för ytterligare information
  • Räfflade rör ger möjligheten att låsa röret i specialställ för enhandsfattning
  • Icke räfflade rör perfekt för automatisering och märkning, rören är helt fria från eventuella märkningsstörningar
  • Kantade eller Självstående rör kan stå upprätt av sig själva, inget ställ behövs
  • Koniska rör kräver ett ställ för att stödja dem i upprätt läge
  • Låg nukleinsyre- och proteinbindning & låg enzyminhibering är egenskaper hos Resin-serien
  • RCF-intervall från 18 000 till 25 000 xg
  • Temperaturområde: -80°C till 95°C. Korttidsförvaring i -80°C, -°20 C, torris och våtis. Korttidsförvaring i ångfas LN2. Lämplig för blixtfrysning i LN 2
  • Vattenbad-kompatibel upp till +95°C
Obs!
För skruvlock, se kat. nr 3471AS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Bärnsten
Material Polypropen (nytt)
Inkluderar NonKnurl
Förpackning 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Temperaturområde (metriskt) Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas och snabbfrysning godtagbar, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring
Rena påståenden Icke-steril är fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen och endotoxin, ATP, PCR-hämmare
UV-beständighet Skydd mot ultraviolett (UV) genomsnitt 1,22% transmittans mellan 220 och 500nm
Bindande egendom Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning
Max. Vridmoment Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock med O-ring (omonterad)
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Bottenform Icke kjol
Max. RCF 25,000 x g
Produkttyp Skruvlock Microtube
Visa mer Visa mindre
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.