Läs mer
Thermo Scientific™ Bärnstensfärgade mikrorör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16245530 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bottenform:
Icke kjol
Kantad
Konisk
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Ingår ej
Skruvlock med O-ring (medföljer)
Skruvlock med O-ring (omonterad)
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bottenform Förslutningstyp Lämplig för ändamålet unitSize
16245530 0,5 ml Kantad Ingår ej PCR-klar -
16265610 0,5 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
16245550 0,5 ml Kantad Fäst mössa Steril& PCR-klar -
16255530 0,5 ml Kantad Ingår ej Steril& PCR-klar Paket med 5000
16265540 0,5 ml Icke kjol Ingår ej PCR-klar -
16225540 0,5 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
16205540 0,5 ml Icke kjol Fäst mössa Steril& PCR-klar Paket med 5000
16275540 0,5 ml Icke kjol Ingår ej Steril& PCR-klar -
16235530 0,5 ml Kantad Ingår ej PCR-klar -
10061982 0,5 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
10193672 0,5 ml Kantad Fäst mössa Steril& PCR-klar Paket med 5000
16265530 0,5 ml Kantad Ingår ej Steril& PCR-klar -
16275550 1,5 ml Icke kjol Ingår ej PCR-klar -
16225550 1,5 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar -
16245540 1,5 ml Icke kjol Fäst mössa Steril& PCR-klar -
16285550 1,5 ml Icke kjol Ingår ej Steril& PCR-klar -
16285610 1,5 ml Kantad Ingår ej PCR-klar -
10501473 1,5 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
10778754 1,5 ml Kantad Fäst mössa Steril& PCR-klar Paket med 5000
16295610 1,5 ml Kantad Ingår ej Steril& PCR-klar -
16265550 1,5 ml Icke kjol Ingår ej PCR-klar -
10463372 1,5 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
10463182 1,5 ml Icke kjol Fäst mössa Steril& PCR-klar Paket med 5000
16295550 1,5 ml Icke kjol Ingår ej Steril& PCR-klar -
16245620 2 ml Kantad Ingår ej PCR-klar -
16215620 2 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar -
16265560 2 ml Kantad Fäst mössa Steril& PCR-klar -
16255620 2 ml Kantad Ingår ej Steril& PCR-klar -
16295560 2 ml Icke kjol Ingår ej PCR-klar -
16245560 2 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar -
16205550 2 ml Icke kjol Fäst mössa Steril& PCR-klar -
16205570 2 ml Icke kjol Ingår ej Steril& PCR-klar Paket med 5000
16235620 2 ml Kantad Ingår ej PCR-klar -
10246122 2 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
11868342 2 ml Kantad Fäst mössa Steril& PCR-klar Paket med 500
16265620 2 ml Kantad Ingår ej Steril& PCR-klar -
16285560 2 ml Icke kjol Ingår ej PCR-klar Paket med 5000
10473372 2 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
10245742 2 ml Icke kjol Fäst mössa Steril& PCR-klar Paket med 5000
16215570 2 ml Kantad Ingår ej Steril& PCR-klar Paket med 5000
10032232 0,5 ml Konisk Skruvlock med O-ring (omonterad) PCR-klar Paket med 5000
10104062 0,5 ml Konisk Skruvlock med O-ring (medföljer) Steril& PCR-klar Paket med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Produktkod. 16245530 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3422ANK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rent skydd: Förbered, överför och förvara prover säkert med Thermo Scientific mikrorör med skruvlock. Finns i flera volymer, förpackningsalternativ och renhetskrav.
Thermo Scientific™ mikrorör med skruvlocks robusta design och materialval gör dem väl lämpade för arbete med biologiska läkemedel och erbjuder många funktioner, inklusive ultratydliga utvändigt gängade rör och UV-skyddande bärnstensfärgade rör. Tillval finns tillgängliga med eller utan fristående kantad botten, icke-räfflade och räfflade rör för enhandsmanövrering, i storlekarna 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml, och möjlighet till flerfärgade lock, med eller utan förankrade remmar. Screw Cap Micro Tube Caps erbjuder en hållbar design med en O-ring som hjälper till att förhindra läckor under krävande förhållanden.
Obs! För skruvlock, se kat. nr 3471AS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Färg Bärnsten
Material Polypropen (nytt)
Inkluderar NonKnurl
Förpackning 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Temperaturområde (metriskt) Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas och snabbfrysning godtagbar, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring
Rena påståenden Icke-steril är fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen och endotoxin, ATP, PCR-hämmare
UV-beständighet Skydd mot ultraviolett (UV) genomsnitt 1,22% transmittans mellan 220 och 500nm
Bindande egendom Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning
Max. Vridmoment Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Förslutningstyp Ingår ej
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Bottenform Kantad
Max. RCF 18,000 x g
Produkttyp Skruvlock Microtube
Visa mer Visa mindre
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.