Läs mer
Thermo Scientific™ Bärnstensfärgade mikrorör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16275550 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bottenform:
Icke kjol
Kantad
Konisk
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Ingår ej
Skruvlock med O-ring (medföljer)
Skruvlock med O-ring (omonterad)
Förpackning:
50 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/kartong; 500 kapsyler/påse/enhet
50 tuber och bifogade lock/påse
500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
Produktkod. 16275550
Brand: Thermo Scientific™ 3466ANK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rent skydd: Förbered, överför och förvara prover säkert med Thermo Scientific mikrorör med skruvlock. Finns i flera volymer, förpackningsalternativ och renhetskrav.
Thermo Scientific™ mikrorör med skruvlocks robusta design och materialval gör dem väl lämpade för arbete med biologiska läkemedel och erbjuder många funktioner, inklusive ultratydliga utvändigt gängade rör och UV-skyddande bärnstensfärgade rör. Tillval finns tillgängliga med eller utan fristående kantad botten, icke-räfflade och räfflade rör för enhandsmanövrering, i storlekarna 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml, och möjlighet till flerfärgade lock, med eller utan förankrade remmar. Screw Cap Micro Tube Caps erbjuder en hållbar design med en O-ring som hjälper till att förhindra läckor under krävande förhållanden.
Obs! För skruvlock, se kat. nr 3471AS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Bärnsten
Material Polypropen (nytt)
Inkluderar NonKnurl
Förpackning 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Temperaturområde (metriskt) Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas och snabbfrysning godtagbar, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring
Rena påståenden Icke-steril är fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen och endotoxin, ATP, PCR-hämmare
UV-beständighet Skydd mot ultraviolett (UV) genomsnitt 1,22% transmittans mellan 220 och 500nm
Bindande egendom Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning
Max. Vridmoment Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Förslutningstyp Ingår ej
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Bottenform Icke kjol
Max. RCF 20,000 x g
Produkttyp Skruvlock Microtube
Visa mer Visa mindre
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.