Läs mer
Thermo Scientific™ Bärnstensfärgade mikrorör med skruvlock
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Beschreibung
Thermo Scientific™ mikrorör med skruvlocks robusta design och materialval gör dem väl lämpade för arbete med biologiska läkemedel och erbjuder många funktioner, inklusive ultratydliga utvändigt gängade rör och UV-skyddande bärnstensfärgade rör. Tillval finns tillgängliga med eller utan fristående kantad botten, icke-räfflade och räfflade rör för enhandsmanövrering, i storlekarna 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml, och möjlighet till flerfärgade lock, med eller utan förankrade remmar. Screw Cap Micro Tube Caps erbjuder en hållbar design med en O-ring som hjälper till att förhindra läckor under krävande förhållanden.
Obs! För skruvlock, se kat. nr 3471AS.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Polypropen (nytt) |
| Inkluderar | NonKnurl |
| Förpackning | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse |
| Temperaturområde (metriskt) | Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas och snabbfrysning godtagbar, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring |
| Rena påståenden | Icke-steril är fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen och endotoxin, ATP, PCR-hämmare |
| UV-beständighet | Skydd mot ultraviolett (UV) genomsnitt 1,22% transmittans mellan 220 och 500nm |
| Bindande egendom | Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning |
| Mehr anzeigen |
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.