Läs mer
Gilac™ 0,6 L inhalator
Produktkod. 17968571
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Produktkod. Sterilitet
17968571 Icke-steril
1 options
Produktkod. 17968571 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G113321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.35 SEK
    51.07 SEK / Paket med 1
    Save 21.28 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
0,6 L Inhalator är en mycket ergonomisk inhalator. Lätt att förvara tack vare den avtagbara ansiktsmasken som placeras i skålen.
  • Ergonomisk design.
  • Spara utrymme: Avtagbar ansiktsmask för att förvaras i skålen.
  • 0,6 L volym för perfekt inandningspass.
  • Passar alla former av ansikten.
  • Undersökt produktergonomi säkerställer optimal rengöring.
Specifikationer
Produkttyp Inhalator
Färg Vitt
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) 20,3 oz.
Volym (metrisk) 0.6 L