Läs mer
Sharpsafe™ 0,6 L Sharps-behållare
Produktkod. 17601695
Change view
Förslutningstyp:
Kronbladsöppning
Rensa öppning
Stängningsfärg:
Gult
Lila
Orange
Svart
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsfärg
17601695 Rensa öppning Orange
17691685 Kronbladsöppning Svart
17611695 Rensa öppning Lila
17621695 Rensa öppning Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17601695 Leverantör Sharpsafe™ Leverantörsnummer 51502410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20 SEK
    39.80 SEK / Paket med 1
    Save 5.40 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VernaCare 5:e generationen Sharpsafe™ behållare är tillverkade av vårt återvunna material med låga koldioxidavtryck, vilket ger en säker och hållbar lösning på dina behov för hantering av vassa avfall.
  • Världens första hållbara engångsbehållare för vassa föremål på marknaden.
  • 0,6 liter har designats för användning i samhället och passar snyggt i en väska eller ficka. Den 0,6 literen är speciellt utformad för att innehålla den maximala mängden vassa föremål på minsta möjliga utrymme.
  • Flip-locket kombinerar säkerhet med användarvänlighet, medan den slutliga låsfunktionen säkerställer total säkerhet under transporten för slutlig kassering. Våra 0,6 liter Sharpsafe™ behållare är speciellt utformade för att möjliggöra säker kassering av kliniska vassa föremål och minimera risken för relaterade skador. Utformningen av våra produkter visar våra avsiktligt utformade funktioner för att garantera säkerheten för våra användare. Den tillfälliga och slutliga stängningsfunktionen ger trygghet när behållaren används och att inget mer avfall kan läggas till när den slutliga förslutningen är aktiverad, vilket förhindrar eventuellt spill och överfyllning.
  • Behållarna är designade med en stark styv kropp och tillverkade av robust, högkvalitativt återvunnet material som förhindrar att vassa föremål tränger in genom behållarens vägg.
  • Funktioner och fördelar
  • Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
  • Halvgenomskinligt lock - innehållet syns när det är fullt.
  • Flip top lock för tillfällig och slutlig stängningsfunktion
  • Val av öppningar: Ej återlämnande‘ kronblad’ öppning, öppning för borttagning av skalpellblad, borttagning av insulinpennas nål har en fri öppning för stora sprutor och hållare för bloduppsamlingsrör
  • In-mold-etikett: erbjuder permanent revisionsspår som inte kan tas bort.
  • Klassledande läckagemotstånd
  • Överensstämmer med de standarder som anges nedan
  • ISO23907-1:2019
  • UN3291
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.6 L
Certifikat och efterlevnad Storbritanniens föreskrifter, ISO23907-1:2019, UN3291
Förslutningstyp Rensa öppning
Stängningsfärg Orange
Färg Grå
Mått (L x B x H) 450 x 530 x 455 mm
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Säker kassering av kliniska vassar
Produkttyp Sharps Container