Läs mer
Eppendorf™ Adapter
Produktkod. 15320705 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
12 x 75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15320705 12 x 75 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 15320705 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5825747003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4500.00 SEK
    3750.00 SEK / Paket med 2
    Save 750.00 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
  • För 27 rundbottnade rör 5 mL FACS
  • För Rotor S-4-104
  • Rotor S-4x1000 runda skopor och Rotor S-4x750
  • 2 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Kapacitet 12 x 75 mm