Läs mer
Fisherbrand™ 0.8mL Insert with Assembled Blue Cap
Produktkod. 11884790 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. Färg unitSize
11884790 Klart Paket med 960
1 options
Produktkod. 11884790
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in non-critical HPLC analysis. Fisherbrand™ 0.8mL Insert with Assembled Blue Cap features a u-shaped 40 x 7.6mm vial insert made of Type 1 glass preassembled with an 8mm PE plug closure.
Shell vials are preferentially used on instruments of the following manufacturers: Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters™ (Wisp 96 respectively 48 Position Carousel).
  • A handy and inexpensive vial/closure combination for uncritical analyses
  • Star-shaped diaphragm enables easy penetration of the PE plug
  • Recommended for HPLC usage
  • Shell vials and the appropriate plugs can also be supplied as a 2-in-1 kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blue
Diameter (metrisk) Cap 8 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 7.6 mm
Material Glass
För användning med (applikation) Non-critical analysis, HPLC usage
Inkluderar Assemled cap
Förpackningstyp Polypropylene Box
Volym (metrisk) Rest <3 μL
Volym (metrisk) Infoga 1.02 mL
Volym (metrisk) Fungerar 30 μL to 0.8 mL
Basstil U-shaped Bottom
Stängningsmaterial Polyethylene
Förslutningstyp Push-plug
Kvantitet 96/Box
För användning med (utrustning) Straight Neck Shell Vials with 8 mm ID Opening
Höjd (metrisk) 40 mm
Produkttyp Autosampler Vial Insert