Läs mer
Thermo Scientific™ 0,85 % saltlösning
Produktkod. 12608697
Kvantitet:
10 x 500 mL
200/Pk.
24/Pk.
Fyll vikt:
10.0g + 0.3g
3.0g + 0.3g
3.0g - 3.3g
500-504g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 24
Varje
Produktkod. 12608697
Brand: Thermo Scientific™ BO0334B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför provspädning i kvalitativa procedurer i mikrobiella applikationer med denna isotoniska saltlösning.
Utför provspädning i kvalitativa procedurer i mikrobiella applikationer med isoton Thermo Scientific™ Oxoid™ 0,85 % saltlösning. Natriumklorid vid 0,9 % koncentration upprätthåller den osmotiska balansen i mediet och bibehåller därigenom cellmorfologi och integritet. Lösningen stör inte någon biokemisk reaktion och/eller antibiotikakänslighetstest. Det rekommenderas av Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) för beredning av bakteriesuspensioner som används för känslighetstestning. 1,2
Use 0.85% Saline Solution for carrying out dilutions of different samples.
  • Provides osmotic protection for microbial cells during qualitative procedures.
  • Recommended by various authors and manufacturers for preparing test suspensions of organisms to help maintain bacterial cell integrity and viability.3
  • Ready-to-use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Colorless, clear
Innehåll och lagring 2 to 25°C
Beskrivning 0.85% Saline Solution
Formatera Bijou bottles
Tillverkningsursprung United Kingdom
Produkttyp Solution
Fyll vikt 3.0g + 0.3g
Förpackningstyp Twenty four bijou bottles with plastic screw cap closures in a box
Kvantitet 24/Pk.