Läs mer
Thermo Scientific™ 0,85 % saltlösning
Produktkod. 13225649
Kvantitet:
10 x 500 mL
200/Pk.
24/Pk.
Fyll vikt:
10.0g + 0.3g
3.0g + 0.3g
3.0g - 3.3g
500-504g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 24
Varje
Produktkod. 13225649
Brand: Thermo Scientific™ BO0334E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför provspädning i kvalitativa procedurer i mikrobiella applikationer med denna isotoniska saltlösning.
Utför provspädning i kvalitativa procedurer i mikrobiella applikationer med isoton Thermo Scientific™ Oxoid™ 0,85 % saltlösning. Natriumklorid vid 0,9 % koncentration upprätthåller den osmotiska balansen i mediet och bibehåller därigenom cellmorfologi och integritet. Lösningen stör inte någon biokemisk reaktion och/eller antibiotikakänslighetstest. Det rekommenderas av Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) för beredning av bakteriesuspensioner som används för känslighetstestning. 1,2
Använd 0,85 % saltlösning för att utföra spädningar av olika prover.
  • Ger osmotiskt skydd för mikrobiella celler under kvalitativa procedurer.
  • Rekommenderas av olika författare och tillverkare för att bereda testsuspensioner av organismer för att bibehålla bakteriecellernas integritet och livsduglighet. 3
  • Färdig att använda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös, klar
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Beskrivning 0,85 % saltlösning
Formatera Universalflaskor
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Lösning
Fyll vikt 10.0g + 0.3g
Förpackningstyp Tjugofyra universalflaskor med skruvlock i en låda
Kvantitet 24/Pk.