Läs mer
Thermo Scientific™ 0129 Skivor
Produktkod. p-8436008
Koncentration:
150μ g
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10076142
Brand: Thermo Scientific™ DD0015T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Särskilj Vibrios från andra Gram-negativa stavar med hjälp av dessa diagnostiska skivor.
Differentiera vibrios från andra gramnegativa stavar med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ 0129 Skivor. Testet utnyttjar vibrios känslighet för det vibriostatiska medlet 0129 (2,4-Diamino-6,7-di-isopropylpteridinfosfat) 1 . 0129-skivor är av stort värde för att skilja vibrationer från andra gramnegativa stavar och särskilt från aeromonads, som är karakteristiskt resistenta mot 0129. Graden av känslighet hos vibrio för 0129 kan också användas som ett diagnostiskt inslag vid differentiering av Vibrio -arter.
50 skivor/kassett.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Koncentration 150μ g
Detekterbara analyter Vibrio-arter, gramnegativa stavar
Formatera Disk, Kassett
Typ O129 Skiva
Förpackningstyp 50 skivor/kassett
Kvantitet 150 μg