Läs mer
1,1'-[[(1,1-dimetyletyl)imino]bis[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-fenylen)]]-bis(3,3-dietylurea), Mikromol™
Beskrivning
1,1'-[[(1,1-dimetyletyl)imino]bis[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-fenylen)]]-bis(3,3-dietylurea)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-[((1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene))]-bis(3,3-diethylurea) |
| CAS | 2731998-00-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1'-[((1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene))]-bis(3,3-diethylurea) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C36 H55 N5 O8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Celiprolol Hydrochloride Imp. E (EP), Celiprolol Imp. E (EP), 1,1'-[[(1,1-Dimethyl-ethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]-bis(3,3-diethylurea), Celiprolol Hydrochloride Impurity E, Celiprolol Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(NC(=O)N(CC)CC)cc2C(=O)C)C(C)(C)C)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 3-[3-acetyl-4-[3-[[3-[2-acetyl-4-(dietylkarbamoylamino)fenoxi]-2-hydroxipropyl]-tert-butylamino]-2-hydroxipropoxi]fenyl]-1,1-dietylurea |
| Visa mer |