Läs mer
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro-10-iododecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H4F17I/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2 |
| Formel vikt | 573.9086 |