missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-7-methyltridecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-7-methyltridecane |
| CAS | 2089686-13-3 |
| Molekylformel | C14H17F13 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17F13/c1-3-4-5-6-7-8(2)9(15,16)10(17,18)11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)27/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | FC(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(CCCCCC)C)F)F)F)F)F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-7-methyltridecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.27 |
| Formel vikt | 432.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?