Läs mer
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodo-nonane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodo-nonane |
| CAS | 89889-20-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C9H6F13I |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-iodononane, Nonane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-9-iodo- (9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-9-iodononane (ACI), 3-Perfluorohexyl-1-iodopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F13I/c10-4(11,2-1-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-3H2 |
| LEDER | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCI |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-9-iodononane |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.03 |
| Visa mer |