Läs mer
1,1,1,2,2-pentafluor-3-jodopropan, 96 %
Produktkod. 11317516
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317516 5 g 5g
11307516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11047.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
CAS: 354-69-8 | C3H2F5I | 259,945 g/mol
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-jodpropan används för att framställa 1,1,1,2,2-pentafluoro-propan genom upphettning. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-jodpropan används för att framställa 1,1,1,2,2-pentafluoro-propan genom uppvärmning. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Den är känslig för ljus. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 354-69-8
Molekylformel C3H2F5I
Molekylvikt (g/mol) 259.945
MDL-nummer MFCD00039405
InChI-nyckel HENALDZJQYAUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoropropyl iodide, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl iodide, propane, 1,1,1,2,2-pentafluoro-3-iodo, 1h,1h-pentafluoropropyl iodide, 1-iodo-2,2,3,3,3-pentafluoropropane, acmc-1cmxs, cf3cf2ch2i, 2,3,3,3-pentafluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane, propane,1,1,2,2-pentafluoro-3-iodo
PubChem CID 67721
IUPAC-namn 1,1,1,2,2-pentafluoro-3-jodpropan
LEDER C(C(C(F)(F)F)(F)F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane
Kokpunkt 70 °C till 71 °C
Brytningsindex 1.373
Kvantitet 5 g
Beilstein 1700278
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 259.95
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.