missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane |
| CAS | 40723-80-6 |
| Molekylformel | C4H4F5I |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorobutyl iodide, 1-Iodo-3,3,4,4,4-pentafluorobutane, 2-(Perfluoroethyl)ethyl Iodide, 3,3,4,4,4-Pentafluorobutyl Iodide, 4-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane, Perfluoroethylethyl Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4F5I/c5-3(6,1-2-10)4(7,8)9/h1-2H2 |
| LEDER | CC/C=C\C\C=C/C/C=C\C\C=C/C/C=C\CCCC(=O)OCC1OC1 |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2-pentafluoro-4-iodobutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.97 |
| Formel vikt | 273.9278 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?