missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1',1' '-[[(2-Bromoethyl)thio]methylidyne]trisbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1',1''-(((2-Bromoethyl)thio)methylidyne)trisbenzene |
| CAS | 157522-54-8 |
| Molekylformel | C21H19BrS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1′,1′′-[[(2-Bromoethyl)thio]methylidyne]tris[benzene] (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19BrS/c22-16-17-23-21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17H2 |
| LEDER | BrCCSC(C=1C=CC=CC1)(C=2C=CC=CC2)C=3C=CC=CC3 |
| IUPAC-namn | (2-bromoethyl)(trityl)sulfane |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.34 |
| Formel vikt | 382.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?