Läs mer
1,1,1,2-Tetrachloroethane-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,2-Tetrachloroethane-D2 |
| CAS | 117164-18-8 |
| Molekylformel | C2 D2 Cl4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Ethane-1,1-d2, 1,2,2,2-tetrachloro- (ACI), 1,2,2,2-Tetrachloroethane-1,1-d2 (ACI), Ethane-1,1-d2, tetrachloro- (6 CI), 1,1,1,2-Tetrachloroethane-d2, 1,1,1,2-Tetrachloroethane-D2, 1,1,1,2-Tetrachloroethane-2,2-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H2Cl4/c3-1-2(4,5)6/h1H2/i1D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2-tetrachloro-2,2-dideuterioethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.8616 |
| Formel vikt | 167.9036 g/mol |
| Visa mer |