Läs mer
1,1,1,2-Tetrachloroethane, TRC
Produktkod. 30180059
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180059 1 g
30179789 5 g
30180039 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30180059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2838801G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-20-6
Molekylformel C2 H2 Cl4
Molekylvikt (g/mol) 167.85
Synonym 1,1,1,2-Tetrachloroethane, (Chloromethyl)trichloromethane, F 130a, HCC 130a, TCA, Tetrachloroethane
IUPAC-namn 1,1,1,2-tetrachloroethane
LEDER ClCC(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,2-Tetrachloroethane
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl4/c3-1-2(4,5)6/h1H2
Formel vikt 165.8911