Läs mer
1,1,1,3,10,11-Hexachloroundecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,3,10,11-Hexachloroundecane |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18Cl6/c12-8-10(14)6-4-2-1-3-5-9(13)7-11(15,16)17/h9-10H,1-8H2 |
| Formel vikt | 359.954 |