Läs mer
1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20Cl8/c14-10(8-12(16,17)18)6-4-2-1-3-5-7-11(15)9-13(19,20)21/h10-11H,1-9H2 |
| Formel vikt | 455.9073 |