Läs mer
1,1,1,3,11,13,13,13-oktklorokridan, TRC
Produktkod. 30008322
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008322 25 mg
30007197 5 mg
30007276 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23361325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 865306-24-7
Molekylformel C13 H20 Cl8
Molekylvikt (g/mol) 459.92
Synonym Tridecane, 1,1,1,3,11,13,13,13-octachloro- (9CI, ACI), 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane (ACI)
IUPAC-namn 1,1,1,3,11,13,13,13-oktklorokrokridane
LEDER ClC(CCCCCCCC(Cl)CC(Cl)(Cl)Cl)CC(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20Cl8/c14-10(8-12(16,17)18)6-4-2-1-3-5-7-11(15)9-13(19,20)21/h10-11H,1-9H2
Formel vikt 455.9073