Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane, TRC
Produktkod. 30136079
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136079 5 g
30008797 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30136079 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2910505G
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28523-86-6
Molekylformel C4 H3 F7 O
Molekylvikt (g/mol) 200.05
Synonym Sevoflurane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane, Ether, fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl (8CI), 347mmzEβγ, Fluoromethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl ether, Fluoromethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether, Fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ether, MR 6S4, R-E 347, Sevocris, Sevoflo, Sevofluran, Sevoflurane, Sevofrane, Sevorane, Ultane
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
LEDER FCOC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sevoflurane
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
Formel vikt 200.0072