Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-metoxipropan, TRC
Produktkod. 30406524
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30406524 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30406524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2910152.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
CAS 13171-18-1
Molekylformel C4 H4 F6 O
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy- (9CI, ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane (ACI), Ether, methyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl (8CI), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methyl ether, 1-(Trifluoromethyl)-2,2,2-trifluoroethyl methyl ether, 1-Methoxy-1-trifluoromethyl-2,2,2-trifluoroethane, 356mmzEβγ, Bis(trifluoromethyl)methyl methyl ether, Hexafluoroisopropyl methyl ether, HFE 356mmz, Iso-flurothyl, Isoindoklon, Methyl 1-(trifluoromethyl)-2,2,2-trifluoroethyl ether
InChI formel InChI=1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
LEDER COC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-metoxipropan
Molekylvikt (g/mol) 182.06
Formel vikt 182.0166