Läs mer
1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-metyl-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367306
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367306 5 g 5g
11377306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09245.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1515-14-6 | C4H4F6O | 182.07 g/mol
1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-metyl-2-propanol används som lösningsmedel. Det används vid framställning av flyktiga natriumyttrium- och zirkoniumfluoralkoxider. Det används också vid syntes av prekursorer till per- och polyfluoretrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol används som lösningsmedel. Det används vid framställning av flyktiga natriumyttrium- och zirkoniumfluoralkoxider. Det används också vid syntes av prekursorer till per- och polyfluoretrar.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1515-14-6
Molekylformel C4H4F6O
Molekylvikt (g/mol) 182.07
MDL-nummer MFCD00039259
InChI-nyckel FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoro-2-methylisopropanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl, hexafluoro-tert-butanol, cf3 2mecoh, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylisopropanol, methylbistrifluoromethylmethanol, cf3 2c oh ch3, fqdxjybxpomibx-uhfffaoysa, hexafluoro-3-methylisopropanol
PubChem CID 73936
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metylpropan-2-ol
LEDER CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Densitet 1.484
Kokpunkt 60°C to 62°C
Brytningsindex 1.295
Kvantitet 5 g
Beilstein 1841110
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 182.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.