Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol |
| CAS | 1515-14-6 |
| Molekylformel | C4 H4 F6 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxy-2-methylpropane, 1,1,1-Trifluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, 1,1-Bis(trifluoromethyl)ethanol, 2-Methylhexafluoro-2-propanol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-tert-butyl alcohol, Perfluoro-(2-methyl)2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4F6O/c1-2(11,3(5,6)7)4(8,9)10/h11H,1H3 |
| LEDER | CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.064 |
| Formel vikt | 182.0166 |