Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol, 99,5+%, ren
Produktkod. 10706191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10706191 100 g Glasflaska 100g
10501971 5 g Glasflaska -
10205200 25 g Glasflaska 25g
10499623 500 g Glasflaska 500g
15284634 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10706191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147541000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168,038 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 920-66-1
MDL-nummer MFCD00011651
InChI-nyckel BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
LEDER C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
CAS Min % 99.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -4,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.5960g/mL, 1.596
Kokpunkt 59,0 °C
Flampunkt >100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99.5+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H2F6O
Linjär formel (CF3)2CHOH
Brytningsindex 1,2740 till 1,2770
Kvantitet 100 g
UN-nummer 3265
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L (25 °C).
Molekylvikt (g/mol) 168.038
Formel vikt 168.04
Ångtryck 102 mmHg vid 20 °C
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.