Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol, 99+%
Produktkod. 11440713
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440713 25 g 25g
11430713 5 g 5g
11450713 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11440713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12747.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1179.56 SEK
    1059.65 SEK / 25g
    Save 119.91 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168,038 g/mol
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol används för framställning av hexafluoralkoholfunktionaliserade metakrylatpolymerer för litografiska/nanomönstermaterial. Det spelar en viktig roll i Friedel-Crafts reaktioner på grund av dess polaritet och höga joniserande kraft. Den finner användning vid provberedning för GCMS. Det katalyserar också epoxideringen av cyklookten och 1-okten med väteperoxid. Det används som lösningsmedel för många reaktioner och för att lösa upp peptider. Det används också för att producera avancerade kemikalier som fluorerade ytaktiva ämnen, fluorerade emulgeringsmedel och fluorerade läkemedel. Det fungerar som en renare inom elektronikindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol används för framställning av hexafluoralkoholfunktionaliserade metakrylatpolymerer för litografiska/nanomönstermaterial. Det spelar en viktig roll i Friedel-Crafts reaktioner på grund av dess polaritet och höga joniserande kraft. Den finner användning vid provberedning för GCMS. Det katalyserar också epoxideringen av cyklookten och 1-okten med väteperoxid. Det används som lösningsmedel för många reaktioner och för att lösa upp peptider. Det används också för att producera avancerade kemikalier som fluorerade ytaktiva ämnen, fluorerade emulgeringsmedel och fluorerade läkemedel. Det fungerar som en renare inom elektronikindustrin.
Löslighet
Blandbar med vatten, kloroform, eter och aceton.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser, aluminium, zink och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 920-66-1
Molekylformel C3H2F6O
Molekylvikt (g/mol) 168.038
MDL-nummer MFCD00011651
InChI-nyckel BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
LEDER C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Smältpunkt -4 °C
Densitet 1.619
Kokpunkt 59 °C till 60 °C
Linjär formel CF3CH(OH)CF3
Brytningsindex 1.275
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1841007
Löslighetsinformation Blandbart med vatten, kloroform, eter och aceton.
Formel vikt 168.04
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,1,3,3,3,-Hexafluoro-2-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302+H332-Skadligt vid förtäring eller inandning
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.