Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d{2}, 98%(Isotopic)
Produktkod. 11314338
Change view
Kvantitet:
1 g
5 x 1 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314338 1 g 1g
11326079 5 x 1 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11314338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042291.03
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 38701-74-5 | C3H2F6O | 170.05 g/mol
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d{2} är en stabil isotop som används för biokemisk forskning. Det används också som mellanprodukt i kemisk forskning och inom läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38701-74-5
Molekylformel C3H2F6O
Molekylvikt (g/mol) 170.05
MDL-nummer MFCD00037559
InChI-nyckel BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
PubChem CID 2724852
LEDER [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotopic
Densitet 1.60 g/mL
Förpackning Förinställd ampull
Känslighet Moisture
Kvantitet 1 g
Smältpunkt −4°C
Kokpunkt 59°C
UN-nummer UN1760
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro 2-2h propan-2-2h ol, hexafluoro 2 h propan-2-2 h ol, hexafluoro 2h propan-2-2h ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2 hfip-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 99 atom % d
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
IUPAC-namn 2-deuterio-2-deuteriooxi-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan
Formel vikt 170.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.