Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2 |
| CAS | 38701-74-5 |
| Molekylformel | C3D2F6O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane-d2, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Alcohol-d2, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol-d2, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol-d2, Bis(trifluoromethyl)methanol-d2, HFIP-d2, Hexafluoroisopropanol-d2, Hexafluoroisopropyl Alcohol-d2, NSC 96336-d2, USP Sevoflurane Related Compound C-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i1D,10D |
| LEDER | [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-deuterio-2-deuteriooxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.05 |
| Formel vikt | 170.0135 |