missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol |
| CAS | 920-66-1 |
| Smältpunkt | 3°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 1.62g/cm3 (20°C) |
| pH | 3 to 4 (aq. soln.) |
| Kokpunkt | 58°C |
| Flampunkt | >100°C (>212°F) |
| Odör | Characteristic |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?