Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol, TRC
Produktkod. 17992775
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992775 25 g
17952775 500 g
17912345 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17992775 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29388025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 920-66-1
Molekylformel C3 H2 F6 O
Molekylvikt (g/mol) 168.04
Synonym 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, 2H-Perfluoro-2-propanol
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
LEDER OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Formel vikt 168.001