Läs mer
1,1,1,3,3,3-hexafluorisopropanol,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413801 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413801 5 mL 5ml
11423801 25 mL 25ml
11433801 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11413801 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215124505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    327.16 SEK / 5ml
    Save 16.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-isopropanol är ett speciallösningsmedel som är effektivt för att solubilisera ett brett spektrum av polymerer, inklusive de som inte är lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedlen.
  • 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-isopropanol är ett speciallösningsmedel som är effektivt för att solubilisera ett brett spektrum av polymerer, inklusive de som inte är lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedlen, såsom:
    • Polyamider, polyakrylonitriler, polyacetaler, polyestrar (t.ex. polyglykolid) och polyketoner.
  • Det har också funnit användning inom biokemi för att solubilisera peptider och för att monomeriseraβ -arkproteinaggregat.
  • Den kan användas som en syra i flyktiga buffertar för jonpar-HPLC - masspektrometri av nukleinsyror.
  • 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol användes för framställning av hexafluoralkoholfunktionaliserade metakrylatpolymerer för litografiska/nanomönstermaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29463-77-2
Molekylformel C3H2F6O
Molekylvikt (g/mol) 168.038
InChI-nyckel BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
LEDER C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-isopropanol
Namnnotering För GC-analys
Färg Färglös
Densitet 1.62 g/mL
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 168.04
Procent renhet 0.9969
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.