Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2, for NMR, 99+ atom % D, Thermo Scientific™
Produktkod. 16378206 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1 mL
Produktkod.
16378206 1 mL
1 options
Produktkod. 16378206 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464130010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2
Densitet 1.6400 g/mL, 1.64
Kvantitet 1 mL
CAS 38701-74-5
Smältpunkt -4.0°C
Kokpunkt 59.0°C
Molekylformel C3H2F6O
Linjär formel CF3CD(OD)CF3
MDL-nummer MFCD00037559
InChI-nyckel BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
LEDER [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn hexafluoro(²H)propan-2-(²H)ol
Molekylvikt (g/mol) 170.05
Formel vikt 170.05
Kvalitet NMR