Läs mer
1,1,1,3,3,3-hexafluorisopropylakrylat, 98+%, stab. med 50 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328635
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328635 25 g 25g
11318635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328635 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12128.14
Request Bulk or Custom Format
Används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
1,1,1,3,3,3-hexafluorisopropylakrylat används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2160-89-6
Molekylformel C6H4F6O2
Molekylvikt (g/mol) 222.09
MDL-nummer MFCD00040104
InChI-nyckel MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl acrylate, hexafluoroisopropyl acrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, acrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, hexafluoro-2-propyl acrylate, mnswitgnwzsamc-uhfffaoysa, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl acrylate
PubChem CID 75096
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ylprop-2-enoat
LEDER FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Färg Färglös
Densitet 1.37
Kokpunkt 81°C to 82°C
Flampunkt 17°C (62°F)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCO2CH(CF3)2
Brytningsindex 1.319
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 2094742
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 222.09
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.