Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate, 99%, stab.
Produktkod. 11479437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479437 5 g 5g
11469437 1 g 1g
11489437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21447.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3063-94-3 | C7H6F6O2 | 236.113 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3063-94-3
Molekylformel C7H6F6O2
Molekylvikt (g/mol) 236.113
MDL-nummer MFCD00040105
InChI-nyckel FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, methacrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl methacrylate, hexafluoro-2-propyl methacrylate, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroprop-2-yl 2-methylprop-2-enoate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanyl methacrylate, hfipma
PubChem CID 76469
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Namnnotering stabilized
Densitet 1.302
Kokpunkt 99°C
Flampunkt 14°C (57°F)
Brytningsindex 1.331
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 236.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.