missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate, 99%, stab.

Produktkod. 11489437
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489437 25 g 25g
11469437 1 g 1g
11479437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11489437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21447.14
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 3063-94-3 | C7H6F6O2 | 236.113 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3063-94-3
Molekylformel C7H6F6O2
Molekylvikt (g/mol) 236.113
MDL-nummer MFCD00040105
InChI-nyckel FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, methacrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl methacrylate, hexafluoro-2-propyl methacrylate, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroprop-2-yl 2-methylprop-2-enoate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanyl methacrylate, hfipma
PubChem CID 76469
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Namnnotering stabilized
Densitet 1.302
Kokpunkt 99°C
Flampunkt 14°C (57°F)
Brytningsindex 1.331
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 236.12
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.