Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate, 99%, stabilized, Thermo Scientific™
Produktkod. 10637061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10637061 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10637061 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308930050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Namnnotering 99%
CAS 3063-94-3
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Flampunkt 14°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H6F6O2
Linjär formel H2C=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Brytningsindex 1.3300 to 1.332
MDL-nummer MFCD00040105
Kvantitet 5 g
Synonym hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, methacrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl methacrylate, hexafluoro-2-propyl methacrylate, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroprop-2-yl 2-methylprop-2-enoate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanyl methacrylate, hfipma
InChI-nyckel FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl-2-metylprop-2-enoat
Stabilisator Exact type and amount of stabilizer on the CoA
Molekylvikt (g/mol) 236.11
PubChem CID 76469
Formel vikt 236.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.