Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, 99+%, for Gas Chromatography, Fisher Chemical
Produktkod. 10161520 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10161520 25 mL Amber glass bottle 25ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10161520 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0285/04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
CAS 920-66-1
Smältpunkt -4°C
Färg Colorless
pH 3 to 4
Kokpunkt 59°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C3H2F6O
MDL-nummer 11651
Kvantitet 25 mL
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
InChI-nyckel BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 168.038
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Formel vikt 168.04g/mol
Ångtryck 102mmHg at 20°C
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.