Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol |
| CAS | 920-66-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C3 H2 F6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, Sevoflurane Related Compound, Sevoflurane Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H |
| LEDER | OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol |
| Visa mer |