Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexametyldisilazan, 98 %, AcroSeal™
Produktkod. 15149293 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15149293 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 15149293 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430850010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161,4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 999-97-3
Molekylformel C6H19NSi2
Molekylvikt (g/mol) 161.4
MDL-nummer MFCD00008259
InChI-nyckel FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC-namn [dimetyl-(trimetylsilylamino)silyl]metan
LEDER C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -78,0 °C
Densitet 0.7600g/mL, 0.76
Kokpunkt 125,0 °C
Flampunkt 20 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Brytningsindex 1,4060 till 1,4090
Kvantitet 1 L
UN-nummer 3286
Merck Index 15,4725
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: reagerar med metanol, löslig i aceton, bensen, etyleter, pentan och perkloretylen
Viskositet 0,9 mm2/s (25 °C)
Formel vikt 161.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.