Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 98%
Produktkod. 10489220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10489220 500 mL Glasflaska 500ml
10479030 10 mL Glasflaska 10ml
10568470 100 mL Glasflaska 100ml
11985791 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10489220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120585000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 999-97-3
Molekylformel C6H19NSi2
Molekylvikt (g/mol) 161.4
InChI-nyckel FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC-namn [dimetyl-(trimetylsilylamino)silyl]metan
LEDER C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Smältpunkt -78.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.7600g/mL, 0.76
Kokpunkt 125.0°C
Flampunkt 20°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Brytningsindex 1.4060 to 1.4090
Kvantitet 500 mL
Merck Index 15,4725
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with methanol, soluble in acetone, benzene, ethyl ether, pentane, and perchloroethylene
Viskositet 0.9 mm2/s (25°C)
Formel vikt 161.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.