Läs mer
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15894151
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894151 1 L 1 L
15874151 50 mL 50ml
15884151 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15894151 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8043241000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 999-97-3
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 161.39
Specifikationer
Smältpunkt -82°C
Densitet 0.78 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 126°C/1013 mbar
MDL-nummer MFCD00008259
Kvantitet 1 L
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS, 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane