Läs mer
1,1,1,3,8,10,10,10-Octachlorodecane, TRC
Produktkod. 30424295
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424295 10 mg
30420203 5 mg
30415254 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30424295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO18503510MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 601523-23-3
Molekylformel C10H14Cl8
Molekylvikt (g/mol) 417.84
Synonym Decane, 1,1,1,3,8,10,10,10-octachloro- (9CI, ACI), 1,1,1,3,8,10,10,10-Octachlorodecane (ACI)
IUPAC-namn 1,1,1,3,8,10,10,10-octachlorodecane
LEDER ClC(CCCCC(Cl)CC(Cl)(Cl)Cl)CC(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,8,10,10,10-Octachlorodecane
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14Cl8/c11-7(5-9(13,14)15)3-1-2-4-8(12)6-10(16,17)18/h7-8H,1-6H2
Formel vikt 413.8604